Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard patroner
Artikelnummer. 10574125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Til brug med (udstyr):
BetaBasic™ HPLC-kolonne
Hypersil™ HPLC-søjle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10574125 2.1 mm 3 μm Hypersil™ HPLC-søjle Pakke med 4
10690816 3 mm 3 μm BetaBasic™ HPLC-kolonne Pakke med 4
10340865 4 mm 5 μm BetaBasic™ HPLC-kolonne Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574125 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71803012101
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Beskyttelsessøjler giver bekvem, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kulstofbelastning 7%
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Hypersil™ HPLC-søjle
Stationær fase Phenyl
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
Produktlinje Beta
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.