Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard patroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Til brug med (udstyr):
BetaBasic™ HPLC Column
Hypersil™ HPLC-søjle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 7% |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 150Å |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | BetaBasic™ HPLC Column |
| Stationær fase | Phenyl |
| Partikelform | Spherical |
| Endcapped | Yes |
| Produktlinje | Beta |