Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Fenylsøjler, 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
- Fremragende pH-stabilitet
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Analytisk kolonne |
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
Filmtykkelse | 5μ m |
Til brug med | LC/MS-adskillelse |
Funktionalitet/Interaktionstype | Stabil binding |
Længde (metrisk) | 250 mm |
Partikelform | Kugleformet |
Partikelstørrelse | 5 μm |
Porestørrelse | 150Å |
Overfladeareal | 200 m² /g |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Fenylsøjler, 5 μm partikelstørrelse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion