Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Udskiftningspatroner til vandrensningssystem
Artikelnummer. 13204749 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Forbehandlingspatron
Organicfree Patron
Patron
TFM Membran
Til brug med (udstyr):
Easypure Omvendt osmosesystem
Nanopure Infinity System
Nanopure uendelighedssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13204749 Forbehandlingspatron Nanopure Infinity System Hver
11810810 Patron Nanopure uendelighedssystem Hver
11820810 Organicfree Patron Nanopure Infinity System Hver
11810920 TFM Membran Easypure Omvendt osmosesystem Hver
10080614 Forbehandlingspatron Easypure Omvendt osmosesystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13204749 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D50251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 DKK
    1783.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.39 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
For Easypure™ RO vandrensningssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fødevandskilde Deioniseret, Tap
Harpiks type Aktivt kul og makroretikulær
Til brug med (udstyr) Nanopure Infinity System
Type Forbehandlingspatron