Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ ROure LP™ Patroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Patron Ultrapure Intet forår
Beskrivelse
Thermo Scientific Barnstead; Til brug med: Nanopure Quad, E-pure; Patron: Ultrapure Ionbytning
Forbehandling/Forfilter, Tyndfilm
- Ekstruderet kulpatron (med 5 m μforfilter) forlænger levetiden af 09-050-37 membranen ved at fjerne klor fra fødevandet
- Kapacitet: 760 grains som NaCl til 1 megohm slutpunkt
- Kan også bruges med E-pure™ systemer og Nanopure™ systemer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 760 korn |
| Oprensningsmetode | Ultrapure |
| Til brug med (applikation) | Fjeder ionbytning |
| Til brug med (udstyr) | Nanopure Quad og E-Pure System, Spring Ion Exchange |
| Type | Patron |