Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus fjernbetjeningsdispensere
Artikelnummer. 15132883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Vanddispenser, bænkversion
Vanddispenser, vægversion
Højde (engelsk):
25,8 tommer.
28,5''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15132883
Brand: Thermo Scientific™ 50136505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg fleksibiliteten med ekstra fjernbetjente dispensere
  • Fås i bænk- og vægmonterede versioner
  • Tilslut op til to ekstra dispensere pr. system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC
Type Vanddispenser, vægversion
Bredde (engelsk) 10,2 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm
Højde (engelsk) 25,8 tommer.
Højde (metrisk) 655 mm
Dybde (engelsk) 21 tommer
Dybde (metrisk) 530 cm