Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Deioniseringssystem
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Deioniseringspatron
Deioniseringssystem
Unit Size:
Hver
Description
Deioniseringssystem
For Nanopure , E-pure Vandsystemer
Specifications
Specifications
| Porestørrelse | 60μ m |
| Harpiks type | Blandet seng |
| Til brug med (applikation) | Deioniseringssystem |
| Til brug med (udstyr) | Quad, E-Pure, Deioniseringspatron |
| Type | Deioniseringspatron |