Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i genindlæsningsindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4261872
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 12637696
Brand: Thermo Scientific™ 2779RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med disse sterile pipettespidser.
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000L, Filtered, Sterile, Refill
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1000L
Længde (engelsk) 3,39 tommer.
Længde (metrisk) 8.61cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L