Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i genindlæsningsindsatser
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Beskrivelse
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1200L, Filtreret, Steril, Refill |
| Volumen (metrisk) | 1200μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | 1200L |
| Længde (engelsk) | 3,42 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.67cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Genopfyldning |
| Vis mere |