Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i genindlæsningsindsatser
Artikelnummer. 11323393
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11323393 200μ l Pakke med 960
12637696 1.000μ l Pakke med 768
11303393 20μ l Pakke med 960
12845063 300μ l Pakke med 960
11383393 1200μ L Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11323393 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2769RI
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Læg i indkøbskurv
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med disse sterile pipettespidser.
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Genladningsindsatser er en miljøvenlig emballagemulighed, der reducerer plastikaffald og opbevaringsplads
  • Kompatibel med SoftFit-L tomme stativer
  • Farvekodede indsatser muliggør hurtig identifikation af tipvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200L, filtreret, steril, genopfyldning
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 200L
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 5.00cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L