Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Filtrerede pipettespidser med Breakthru Økonomi emballage
Beskrivelse
- Den stabelbare Breakthru™ emballage bruger 85 % mindre emballagematerialer og 53 % mindre plads
- Breakthru emballage er universel til alle 9 mm bakker og fungerer med Art™ selvtætnende barrierespidser Spidserne er reolerede
- ART 20P og Pure 200 er sterile; ART 200 er usterile
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 20P |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | ART |