Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engangsbrug BioProcess Container (BPC ), med 3 porte, 2D
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17825726
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17825726 20 l
17895716 5 l
17805726 10 l
17815726 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17825726 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30963.03
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Labtainer BPC'er er sammensat af Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC'er er sammensat af Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 20 l
Port detalje Tre kantporte, MPC indsætte, MPC Body og Luer Lock
Dimensioner 65,5 x 43,2 cm (25,8 x 17 tommer)
Mængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Rørlængde linje 1 61 cm (24 tommer)
Rørlængde linje 2 61 cm (24 tommer)
Rørlængde linje 3 61 cm (24 tommer)
Rørmaterialelinje 2 C-flex
Rørmaterialelinje 1 C-flex
Rørmaterialelinje 3 C-flex