Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engangsbrug BioProcess Container (BPC ), med 3 porte, 2D
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC'er er sammensat af Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
Tekniske data
Tekniske data
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Port detalje | Tre kantporte, MPC indsætte, MPC Body og Luer Lock |
| Dimensioner | 82,6 x 58,4 cm (32,5 x 23 tommer) |
| Mængde | 1 stk. |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Rørlængde linje 1 | 61 cm (24 tommer) |
| Rørlængde linje 2 | 61 cm (24 tommer) |
| Rørlængde linje 3 | 61 cm (24 tommer) |
| Rørmaterialelinje 2 | C-flex |
| Vis mere |