Få mere at vide
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Engangsbrug BioProcess Container (BPC ), 200 l
Artikelnummer. 17928221 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
17928221 Hver
1 options
Artikelnummer. 17928221 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. SH31047.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
200 L Thermo Scientific™ BPC består af Thermo Scientific™ Aegis film 5-14, en enkelt-web, fem-lags, dyreoprindelsesfri film.
200 L Thermo Scientific™ BPC består af Aegis Thermo Scientific™ 5-14 film, en enkelt-web, fem-lags, dyreoprindelsesfri film. Dette BPC inkluderer 3 porte (alle MPX indsættelser).
Funktioner:
  • Alle BPC'er er konstrueret i et ISO 7 (klasse 10.000) renrum, som opfylder cGMP-standarder.
  • Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
  • C-flex slange, der kan bruges med slangesvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
  • Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
  • Velegnet til både suspensions- og klæbende kulturer
  • Konfigurerbar til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsmåling (DO, pH og tryk)
Tilpas standardsystemer BPC til optimeret engangsteknologi
Vælg fra et stort komponentbibliotek – med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
  • Fittings – lige, reducerende, albue-, T-stil, X-stil og kryds-stil.
  • Stik hurtige – stikker/afkoblinger, aseptiske stik og afkoblinger, damp-til- og damp-gennem-stik.
  • Filtre – brugt til reduktion af biobelastning; sterilisationsfiltre og gasfiltre.
  • Tubing – termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
  • Prøveporte – i septum-stil og nålefrie porte.
  • Klemmer–, skydere, klem og krimpbånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 L
Port detalje 3 panelporte med hurtige forbindelser
Til brug med (udstyr) HyPerforma™ Smartainer™ Hardware, 200 L, Udvendig beholder i rustfrit stål
Dimensioner 73 x 53,3 x 58,4 cm (28,75 x 21 x 23 tommer)
Mængde Hver
Steriliseringsmetode Gamma-bestråling
Rørlængde linje 1 51 cm (20 tommer)
Rørlængde linje 2 51 cm (20 tommer)
Rørlængde linje 3 51 cm (20 tommer)
Rørmaterialelinje 2 PC silikone
Rørmaterialelinje 1 PC silikone
Rørmaterialelinje 3 PC silikone
Produktlinje Thermo Scientific
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.