Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engangsbrug BioProcess Container (BPC ), med 2 porte, 2D
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17865716
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17865716 500 ml
17895706 50 ml
17835716 100 ml
17845716 250 ml
17875716 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17865716 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30961.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Thermo Scientific™ Labtainer BPC'er er sammensat af Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC'er er sammensat af Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en single-web, fem-lags, gratis film fra dyr.
Funktioner:
• Alle BPC'er er konstrueret i en ISO 7 (Klasse 10.000) renrum, som overholder cGMP-standarder.
• Fremstillet med brancheførende Aegis 5-14 film
• C-flex rør, der kan bruges sammen med rørsvejser og forskellige tilslutningsmuligheder
• Fleksibel og økonomisk løsning til at opdatere eller øge din bioreaktorkapacitet
• Velegnet til både suspension og adhærente kulturer
• Kan konfigureres til at opfylde dine procesbehov, inklusive muligheder for engangsregistrering (DO, pH og tryk)
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi Vælg
fra et stort komponentbibliotek– med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil.
• Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, damp-til- og dampgennemgående stik.
• Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og gasfiltre.
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte.
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Dimensioner 26,4 x 17,3 cm (10,4 tommer x 6,8 tommer)
Port detalje To kantporte, hun- og han-luer-lock-forbindelser
Mængde 10/Cs.
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Rørlængde linje 1 30 cm (12 tommer)
Rørlængde linje 2 30 cm (12 tommer)
Rørmaterialelinje 1 C-flex
Rørmaterialelinje 2 C-flex