Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 mL Rotor med ClickSeal Biocontainment låg
Artikelnummer. p-3584688 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1 x 16 ml rør
24 x 0,2 ml PCR-rør
24 x 0,25/0,4 ml mikroliterrør
24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrør
Til brug med (udstyr):
24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment låg
Fast vinkel rotor til Stratus centrifuge
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 24
Artikelnummer. 10751313
Brand: Thermo Scientific™ 75002971
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Øg din fleksibilitet til mikrovolumen-separationer ved hjælp af adaptere til vores standard mikrocentrifugerotor.
Øg din fleksibilitet til mikrovolumen-separationer ved hjælp af adaptere til vores standard mikrocentrifugerotor. Vælg mellem en række Microliter Røradaptere og PCR-adaptere til Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0mL Rotor med ClickSeal Biocontainment låg.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Røradapter
Materiale Gummi
Volumen 1 x 16 ml rør
Til brug med (udstyr) Fast vinkel rotor til Stratus centrifuge