Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 mL Rotor med ClickSeal Biocontainment låg
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg din fleksibilitet til mikrovolumen-separationer ved hjælp af adaptere til vores standard mikrocentrifugerotor. Vælg mellem en række Microliter Røradaptere og PCR-adaptere til Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0mL Rotor med ClickSeal Biocontainment låg.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrorør adapter |
| Rørtype | Mikrorør |
| Volumen | 24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrør |
| Til brug med (udstyr) | 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment låg |
| Maks. RCF | 21100 |
| Maks. Hastighed | 14800 |
| Rørstørrelse | 0.6/0.5 mL |