Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, segmenteret, halvskørt, stregkodet
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Virgin polypropylen
- Hævet kant, tyndvægget design
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- Kompatibel med alle større termiske cyklere
- 300 μL maksimal brøndvolumen (når den bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger)
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
- Fås i en stiv version til robothåndteringsapplikationer; stiv version kan ikke skæres
- Patenteret segmenteret pladedesign gør det muligt at skære plader i 24- og 48-brønds sektioner
- Semi-nederdel tilføjer stivhed og giver mulighed for mærkning eller stregkodning
- Afskåret hjørne: H1
Certificeringer
Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.3 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |