Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, stiv, halvskørt
Artikelnummer. 10039042
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10039042
Brand: Thermo Scientific™ AB0990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Virgin polypropylen
  • Hævet kant, tyndvægget design
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Kompatibel med alle større termiske cyklere
  • 300 μL maksimal brøndvolumen (når den bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger)
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Fås i en stiv version til robothåndteringsapplikationer; stiv version kan ikke skæres
  • Patenteret segmenteret pladedesign gør det muligt at skære plader i 24- og 48-brønds sektioner
  • Semi-nederdel tilføjer stivhed og giver mulighed for mærkning eller stregkodning
  • Afskåret hjørne: H1
Certificeringer
Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Standard