Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, segmenteret, halvskørt
Artikelnummer. 10058822
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10058822 25 plader Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10058822 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    956.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 353.35 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Patenteret segmenteret design gør det muligt at skære pladen i sektioner med 24 og 48 brønde
  • Virgin polypropylen
  • Hævet kant, tyndvægget design
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Kompatibel med alle større termiske cyklere
  • 300 μL maksimal brøndvolumen (når den bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger)
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Fås i en stiv version til robothåndteringsapplikationer; stiv version kan ikke skæres
  • Patenteret segmenteret pladedesign gør det muligt at skære plader i 24- og 48-brønds sektioner
  • Semi-nederdel tilføjer stivhed og giver mulighed for mærkning eller stregkodning
  • Afskåret hjørne: H1
Certificeringer
Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Standard