Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperPlate PCR-plade, 96-brønds, halvskørt, fladt dæk, hvid, stregkodet
96-brønds PCR-plader med et fladt dæk for forbedret forsegling i PCR- og qPCR-applikationer.
Brand: Thermo Scientific™ BC2400W
Beskrivelse
De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plader er kompatible med de fleste termiske cyklere og ABI platforme, inklusive sequencere, uden behov for adaptere. De Thermo Scientific PCR-plast er designet, fremstillet og testet for at sikre PCR-ydelse. Pladerne har 0,3 mL maksimalt brøndvolumen, når de bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger.
Det flade pladedækdesign sikrer nem håndtering, og pladerne har en hævet kant for at forhindre fordampning. De 96-brønds semi-skørtede flade PCR-plader har et afskåret hjørne ved A12-placeringen og har tynde brøndvægge til ensartet varmeoverførsel.
Højdepunkter
• Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI platforme og sequencere uden behov for adaptere
• Fladpladedæk letter forsegling og håndtering
• Fås som SuperPlate giver 4x mere stivhed for overlegen robothåndtering
• Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
• Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
• Versioner med sorte bogstaver har sorte alfanumeriske bogstaver for at gøre det nemt at identificere brøndene
• Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
• Skåret hjørne: A12
Ansøgninger
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sekvensering
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
Tekniske data
Inkluderer stregkode | |
25 plade | |
Hvid | |
Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere | |
Polypropylen | |
96 | |
25 plader |
Certificeret RNase/DNase-fri | |
SuperPlate | |
PCR mikroplade | |
Semi | |
0.3 mL | |
0.2 mL | |
Standard |