Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene Opbevaringspladehætter, strimler af 8
Artikelnummer. 10476113
Skift visning
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10476113 Neutral Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10476113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 DKK
    327.85 DKK / Pakke med 120
    Spare 144.15 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Opbevaringspladehætter og -måtter fås i en række forskellige formater.
Thermo Scientific Opbevaringspladedækstrimler er velegnede til brug med Round Well Storage Plates og har et lavprofildesign. De kommer i en 8-kapslet strimmel og kan samtidig forsegle op til 8 godt samtidig. Hver kasket er individuelt nummereret.
Højdepunkter
  • 8-cap strip
  • Hver kasket er individuelt nummereret
  • Samtidig forsegling af 8 brønde
  • Endefaner for nem fjernelse
  • Lav profil for øget brøndvolumen
Autoklaverbar - Modstand: Anbefales ikke
DMSO (100%) - Modstand: Succesfuldt testet
Ethanol (100%) - Modstand: Succesfuldt testet
Gamma-bestråling - Modstand: Med succes testet
Farlig: Nej
Isopropanol (100%) - Resistens: Succesfuldt testet
Langvarig strorage: Succesfuldt testet
Afskalbar: Succesfuldt testet
Pierceable: Ikke anbefalet
Genforseglbar: Med succes testet
Forseglingstemperaturområde: -20 °C til +55 °C
Opbevaringsforhold: Omgivende temperatur
UV-bestråling - Modstand: Med succes testet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 8
Produkttype Plade låg
Produktlinje Abgene
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Kan gennembores Nej
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet Abgene 96 Rund Brøndplade