Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ Pladedæksler
Artikelnummer. 11560304
Skift visning
Pladekompatibilitet:
Abgene 96 og 384-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
11560304 Abgene 96 og 384-brønds plade Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11560304 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.81 DKK
    753.74 DKK / Pakke med 50
    Spare 73.07 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Pladedæksler af polypropylen med 96 brønde, med eller uden kanter for nem stabling
Thermo Scientific Pladedæksler af polypropylen med stablekanter giver effektive tætningsmuligheder til en række forskellige anvendelser og kan bruges med 96-brøndsplader.
Højdepunkter
  • Rammede dæksler til stabling af beklædte plader
  • Ikke-rillede dæksler til brug med automatiserede systemer
  • Polypropylen dæksler, rillede og ikke-rillede, er tilgængelige til brug med og 384-brønds plader
Farligt : Nej
Opbevaringstilstand : Omgivende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Oversigt Mikroplade låg
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,31 x 0,36 tommer. (126 x 84 x 9,25 mm)
Materiale Polypropylen
Sterilitet Renrum
Antal Wells 96
Inkluderer Med stableryg
Kondensringe Nej
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 2
Dimensioner (L x B) 5 x 3,31 tommer. (126 x 84 mm)
Format Låg
Produkttype Mikropladelåg, låg
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Abgene 96 og 384-brønds plade
Afskårne hjørner H1 hjørne
Egnet til formålet PCR-klar