Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polystyren 96-brønds pladedæksel med indhak
Beskrivelse
Pladebetræk af polystyren eller polypropylen med 96 brønde, med eller uden kanter for nem stabling
Thermo Scientific Pladedæksler af polypropylen med stablekanter giver effektive tætningsmuligheder til en række forskellige anvendelser og kan bruges med 96-brøndsplader. Dækslerne er lavet af polystyren eller polypropylen og er enten rillede eller ikke-rillede.
Højdepunkter
- Polystyrenbetræk kan bruges med alle 96-brøndsplader
- Rammede dæksler til stabling af beklædte plader
- Ikke-rillede dæksler til brug med automatiserede systemer
- Polypropylen dæksler, rillede og ikke-rillede, er tilgængelige til brug med og 384-brønds plader
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Mikroplade låg |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 3,31 x 0,36 tommer. (126 x 84 x 9,25 mm) |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Renrum |
| Antal Wells | 96 |
| Inkluderer | Uden stableryg (til automatiserede systemer) |
| Kondensringe | Nej |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Vis mere |