Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cap-It Tool (til kuppelformede kasketter)
Artikelnummer. 10203123
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10203123 1 enhed 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 10203123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0536
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Gør det nemt at forsegle PCR- og qPCR-plader eller -rørstrips
Thermo Scientific Forseglingstilbehør har Cap-IT Tool, som hjælper dig med at tilføje hvælvede hætter til rørstrimler og plader og hjælper med at forsegle flere rør på samme tid. Adhesive Seal Applicator hjælper dig med effektivt at forsegle PCR- og qPCR-plader og opbevaringsplader.
Fremhæver
Cap-It Tool
  • Designet til at hjælpe med at påføre kuplede hætter på rørstrimler og plader
  • Det minimerer det nødvendige tryk for at forsegle hætterne effektivt
  • Gør det muligt at forsegle flere rør samtidigt
Applikator med klæbende forsegling
  • Hjælper med at sikre effektiv og ensartet forsegling af PCR/qPCR plader eller opbevaringsplader med enhver klæbende forsegling
Farlig:
Ingen Opbevaringstilstand: Omgivende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet 8-brønds strimler, 96-brønds plader, 96-brønds plade, hurtig (0,1 ml), 48-brønds plader, 24-brønds plader
Mængde 1 enhed