Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 1,2 ml klyngerør og stativer, MK3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13100473
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13100473
Brand: Thermo Scientific™ AB1048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MK3-stativet har stableskuldre, så stativer kan stables, når de er åbne
  • Med afrundede endestykker
  • Høj gennemstrømning med individuel prøveidentifikation
  • Kompatibel med robotsystemer
  • Mærket med en Data Matrix™ og menneskelig læsbar kode indkapslet i et klart polypropylenvindue
  • Over 3,6x 10 15 unikke kodekombinationer
  • Låsbart, forsegleligt låg
  • Temperaturområde -170 °C til +120 °C
  • Alfanumerisk gitterreference støbt ind i stativlåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Låse låg
Lukketype Låsbar
Bund form Flad V