Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Well Separation Plate
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- 0.6mL well volume
- Contains polyethylene frits
- Pore size 30-45μm
- Suitable for centrifugation
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Antal Wells | 96 |