Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, halvskørt, fladt dæk
Artikelnummer. 10571675
Skift visning
Emballage:
150 tallerken
25 plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10571675 25 plade Pakke med 25
15787486 25 plade Pakke med 25
15381954 150 tallerken Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571675 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1400
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
96-brønds semi-skørtede PCR-plader med et fladt dæk for forbedret forsegling i PCR- og qPCR-applikationer.
96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plader er kompatible med de fleste termiske cyklere og ABI platforme, inklusive sequencere, uden behov for adaptere. De Thermo Scientific PCR-plast er designet, fremstillet og testet for at sikre PCR-ydelse. Pladerne har 0,3 mL maksimalt brøndvolumen, når de bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger.
Det flade pladedækdesign sikrer nem håndtering, og pladerne har en hævet kant for at forhindre fordampning. De 96-brønds semi-skørtede flade PCR-plader har et afskåret hjørne ved A12-placeringen og har tynde brøndvægge til ensartet varmeoverførsel.
De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plader er kompatible med de fleste termiske cyklere og ABI platforme, inklusive sequencere, uden behov for adaptere. De Thermo Scientific PCR-plast er designet, fremstillet og testet for at sikre PCR-ydelse. Pladerne har 0,3 mL maksimalt brøndvolumen, når de bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger.
Det flade pladedækdesign sikrer nem håndtering, og pladerne har en hævet kant for at forhindre fordampning. De 96-brønds semi-skørtede flade PCR-plader har et afskåret hjørne ved A12-placeringen og har tynde brøndvægge til ensartet varmeoverførsel.
Højdepunkter
• Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI platforme og sequencere uden behov for adaptere
• Fladpladedæk letter forsegling og håndtering
• Fås som SuperPlate giver 4x mere stivhed for overlegen robothåndtering
• Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
• Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
• Versioner med sorte bogstaver har sorte alfanumeriske bogstaver for at gøre det nemt at identificere brøndene
• Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
• Skåret hjørne: A12
Ansøgninger
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sekvensering
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Standard