Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 96-brønds PCR-base
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pipetter med selvtillid ved hjælp af det specifikt designede Thermo Scientific 96-brønds PCR-base i SureTect arbejdsgang.
Udfør nemt og hurtigt lysis- og PCR-opsætningen under SureTect arbejdsgang ved hjælp af Thermo Scientific™ 96-brønds PCR-base til sikkert at holde lysis- og assayrørene. Passer perfekt til det specifikt designede Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 og Applied Biosystems™ SimpliAmp™ bakker, 96-brønds PCR Base muliggør sikker pipettering og nem overførsel af rør fra stativ til instrument i et enkelt trin.
Designet specielt til brug med Thermo Scientific™ SureTect™ Assays er 96-brønds PCR Base ét i en suite af værktøjer, der muliggør en enkel, strømlinet arbejdsgang for maksimal effektivitet og produktivitet i dit laboratorium.
Brug Thermo Scientific 96-brønds PCR-base til sikkert at holde lysis- og assaybakkerne og rørene, når de pipetteres ind i SureTect lysis- og PCR-rør, der muliggør en hurtig, brugervenlig arbejdsgang
Hurtigt og nemt
Brug Thermo Scientific 96-brønds PCR-base for at give sikkerhed ved håndtering og pipettering i lysis- og PCR-rørene under SureTect arbejdsgang. Dette værktøj er designet specielt til at holde SureTect rørstrimler under pipettering og sammen med SimpliAmp og Quant Studio 5 bakker muliggør sikker og nem håndtering og overførsel af SureTect lysis- og assayrør gennem arbejdsgangen. Det robuste materiale og design tåler konstant brug, så det kan bruges igen og igen.Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Farve | Sort |
| Produkttype | 96-brønds PCR-base |
| Til brug med (udstyr) | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 og Applied Biosystems™ SimpliAmp™ bakker |
| Til brug med (applikation) | SureTect arbejdsgang |
| Mængde | 1 |