Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, ikke-skørt, blå
Beskrivelse
96-brønds ikke-skørtede plader til brug i PCR- og qPCR-applikationer rummer op til 0,3 ml brøndvolumen, når de parres med tætninger som klæbende film/folier, Thermo-Mat og hættestrips. Pladerne har et afskåret hjørne placeret ved H1 og er kompatible med de fleste termiske cyklusser.
Brøndens bund er klar for maksimal synlighed. Fås i assorterede farver med klare eller sorte alfanumeriske bogstaver. Kompatibel med standard flerkanalspipetter.
De Thermo Scientific 96-brønds ikke-skørtede plader til brug i PCR- og qPCR-applikationer rummer op til 0,3 ml brøndvolumen, når de parres med tætninger som klæbende film/folier, Thermo-Mat og hættestrimler. Pladerne har et afskåret hjørne placeret ved H1 og er kompatible med de fleste termiske cyklusser.
Brøndens bund er klar for maksimal synlighed. Fås i assorterede farver med klare eller sorte alfanumeriske bogstaver. Kompatibel med standard flerkanalspipetter.
Højdepunkter
- Ikke-skørt format kompatibelt med de fleste termiske cyklere
- Fås med sorte alfanumeriske bogstaver
- Afskåret hjørne: H1
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- 0,3 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforseglinger)
- Forsegles vha Thermo-Mat , selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og flade og kuppelformede hættestrimler
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNase, DNase og endotoksiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Ikke-nederdel |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.3 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |