Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, ikke-skørt, hvid
Artikelnummer. 10180883
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10180883 25 plader Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10180883 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0700W
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Lavprofilplader med 96 brønde til brug i PCR- og qPCR-applikationer.
Lavprofil-PCR-pladen har kortere brønde end standardprofilpladen (AB-0600), hvilket reducerer det døde rum mellem det opvarmede låg på den termiske cyklus og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Disse lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20 μL. De fås i assorterede farver og er kompatible med standard flerkanalspipetter.
Den lave profil Thermo Scientific PCR-pladen har kortere brønde end standardprofilpladen (AB-0600), hvilket formindsker ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Disse lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L. De fås i assorterede farver og er kompatible med standard flerkanalspipetter.
Højdepunkter
• Lav profil for at reducere dødplads og for at øge PCR-effektiviteten
• Fås med sorte alfanumeriske bogstaver
• Forbedret adgang til væskehåndtering
• Maksimal fyldevolumen på 0,2 ml
• Afskåret hjørne: H12
Ansøgninger
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Farve Hvid
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil