Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds mikropladelåg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10069074
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brøndsplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
10069074 96-brøndsplade Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10069074 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2156.31 DKK
    1842.93 DKK / Pakke med 50
    Spare 313.38 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Til brug med Thermo Scientific Microtiter Mikroplader
Thermo Scientific™ 96-brønds mikropladelåg er til brug med Thermo Scientific™ Microtiter Mikroplader. Passer til 96-brønds universelle mikroplader med forbedret binding.
  • Polystyren
  • Individuelt indpakket
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 50
Produkttype Plade låg
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade