Få mere at vide
Thermo Scientific™ Æggeblomme-emulsion
Beskrivelse
Æggeblomme-emulsion, 100 ml, er en 10% suspension af stabiliseret æggeblomme i saltvand, der bruges som berigelse i bakteriekulturmedier i laboratoriemiljø. Æggeblomme-emulsion, 100 ml, er ikke beregnet til brug ved diagnose af sygdom eller andre tilstande hos mennesker. Følg instruktionerne i bundmediet for tilberedning af kulturmediet ved hjælp af æggeblommeberigelse.
Æggeblomme-emulsion, 100 ml, er en 10% suspension af stabiliseret æggeblomme i saltvand, der bruges som berigelse i bakteriekulturmedier i laboratoriemiljø. Æggeblomme-emulsion, 100 ml, er ikke beregnet til brug ved diagnose af sygdom eller andre tilstande hos mennesker. Følg instruktionerne i bundmediet for tilberedning af kulturmediet ved hjælp af æggeblommeberigelse.