Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gul prøvebuffer (40X)
Artikelnummer. 13263189 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13263189 4 x 1.25 mL Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 13263189 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 DKK
    231.66 DKK / Pakke med 4
    Spare 119.34 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
40X Yellow Sample Buffer bruges til at farve og spore prøverne under pipettering og opsætning af qPCR-reaktioner.
Thermo Scientific™ 40X Yellow Sample Buffer bruges sammen med Thermo Scientific™ Luminaris™ Color qPCR Master Mixes til at farve og spore prøver. Når du bruger den blå Luminaris Farve qPCR Master Mix qPCR-reaktionsblandingen er blå før prøvetilsætning. Efter tilsætning af prøven bliver reaktionsblandingen grøn, hvilket gør den samlede dispensering af qPCR-reaktionskomponenter hurtig, nem og fejlfri. Dette er især vigtigt for brugere af uigennemsigtige hvide reaktionsplader og rør.
Den gule prøvebuffer er en vandig opløsning af inert gult farvestof (pH 8,0). Bufferen leveres som et 40X koncentrat og anvendes i 1X koncentration i den endelige reaktion. Det gule farvestof påvirker ikke specificiteten eller følsomheden af qPCR-assays. Absorptionsmaksimum for det gule farvestof er ved 413nm.
Thermo Scientific 40X Yellow Sample Buffer bruges sammen med Luminaris Color qPCR Master Mixes til at farve og spore prøverne. Når du bruger den blå Luminaris Farve qPCR Master Mix qPCR-reaktionsblandingen er blå før prøvetilsætning. Efter tilsætning af prøven bliver reaktionsblandingen grøn, hvilket gør den samlede dispensering af qPCR-reaktionskomponenter hurtig, nem og fejlfri. Dette er især vigtigt for brugere af uigennemsigtige hvide reaktionsplader og rør.
Den gule prøvebuffer er en vandig opløsning af det inerte gule farvestof (pH 8,0). Bufferen leveres som et 40X koncentrat og bruges i 1X koncentration i den endelige reaktion (for detaljerede anbefalinger henvises til manualen til qPCR). Det gule farvestof påvirker ikke specificiteten eller følsomheden af qPCR-assays. Absorptionsmaksimum for det gule farvestof er ved 413 nm.
Højdepunkter
  • Farvet prøvebuffer for nem sporing under pipettering.
Maksimal absorption: Absorptionsmaksimum for det gule farvestof er ved 413 nm.
Farlig: Ingen
Opbevaringstilstand: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Luminaris
Mængde 4 x 1.25 mL
Inkluderer Indeholder:
• 4 x 1,25 ml 40X gul prøvebuffer
Opbevar ved -20 °C.