Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4-steds svingende skovlrotoradaptere
Artikelnummer. p-318335 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
15 ml blodrør
50 ml Falcon Tube
50 ml rør
7 ml rør
Falk
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10759612
Brand: Thermo Scientific™ 75007542
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For øget alsidig behandling
  • Maksimal rørstørrelse: 30 x 117 mm
Ordreinfo
Bestil 4-steds svingende skovlrotor (75-007-591) med runde skovle (75-007-555). Adaptere sælges enkeltvis; ordremængde til at udstyre rotor. Bemærk: 50mL konisk adapter (75-007-556) kræver gummipuder (leveres med spande). Fjern puderne, når du bruger alle andre størrelsesadaptere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype 50 ml rør
Til brug med (udstyr) Svingende skovlrotor