Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4-steds svingende skovlrotoradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
15 ml blodrør
50 ml Falcon Tube
50 ml rør
7 ml rør
Falk
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For øget alsidig behandling
- Maksimal rørstørrelse: 30 x 117 mm
Ordreinfo
Bestil 4-steds svingende skovlrotor (75-007-591) med runde skovle (75-007-555). Adaptere sælges enkeltvis; ordremængde til at udstyre rotor. Bemærk: 50mL konisk adapter (75-007-556) kræver gummipuder (leveres med spande). Fjern puderne, når du bruger alle andre størrelsesadaptere.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | 50 ml Falcon Tube |
| Til brug med (udstyr) | Svingende skovlrotor |