Få mere at vide
Thermo Scientific™ 16 x 16 rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 10427671 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
16 x 16 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
10427671 16 x 16 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10427671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003336
Til brug i Biofuge Stratos centrifuger.
  • Rmax 9,8 mm, 23°
  • Kapacitet: 16 x 16 ml
  • Aerosol tæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 16 x 16 ml
Maks. RCF 31,660 x g
Maks. Hastighed 17,000 rpm
Radius (metrisk) 0.98 cm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Vinkel 23°
Certificeringer/compliance Biocontainment godkendt