Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules
Shop alle Thermo Scientific produkter
Temperatur (metrisk) Maks:
350 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Danner et stærkt greb med søjlen og kan ikke genbruges, da de danner en permanent tætning med søjlen
- Temperaturgrænse på 350 °C, men skal efterspændes efter indledende temperaturcyklusser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ferrules |
| Til brug med (applikation) | GC/MS |
| Temperatur (metrisk) Maks | 350 °C |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Spor kolde injektorer på kolonnen |
| Materiale | 15 % grafit, 85 % Vespel |