Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8, blå
Artikelnummer. 10245513
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10245513
Brand: Thermo Scientific™ AB0264B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler. Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Blå
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Ikke inkluderet
Format 250 båndrør
Produkttype 8-stavs rør