Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, 0,2 ml, flad hætte, lilla
Beskrivelse
0,2 mL individuelle rør med integreret“ lukke” hætter er velegnede til 0,2 ml termiske cyklerblokke. De har et maksimalt volumen på 0,25 ml, når de er lukket. Disse individuelle rør har et tyndvægget design og er lavet af ny polypropylen. Rørene er renrumsproducerede, hvilket sikrer, at de er fri for forurenende stoffer, der kan påvirke eksperimentelle resultater. De fås i flere farver med flade eller kuplede hætter.
De Thermo Scientific 0,2 mL individuelle rør med integreret” snap lukket“ hætter er velegnede til 0,2 ml termiske cyklerblokke. De har et maksimalt volumen på 0,25 ml, når de er lukket. Disse individuelle rør har et tyndvægget design og er lavet af ny polypropylen. Rørene er renrumsproducerede, hvilket sikrer, at de er fri for forurenende stoffer, der kan påvirke eksperimentelle resultater. De fås i flere farver med flade eller kuplede hætter.
Højdepunkter
• Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
• 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når den er lukket. Integreret '
•
snap-luk'-hætte
• Fås med flade eller kuplede hætter
Ansøgninger
• PCR
• Opbevaring af prøver
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
PCR; Opbevaring af prøver
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Lilla |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.25 mL |
| Mængde | 1000 rør |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Lukketype | Flad hætte |
| Format | 1.000 rør |
| Vis mere |