Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, 0,2 ml, flad hætte
Artikelnummer. 11781108
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11781108 1000 rør Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11781108 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0620
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
0,2 mL individuelle rør med påsatte flade eller kuppel-snap-lukkede hætter, fås i en række forskellige farver
De Thermo Scientific 0,2 ml individuelle rør med integrerede ”snap-lukkede “ kondensatorer er velegnede til 0,2 ml termiske cyklerblokke. De har en maksimal volumen på 0,25 ml, når de er lukkede. Disse individuelle rør har tyndvægget design og er lavet af jomfruelig polypropylen. Rørene produceres i renrum, hvilket sikrer, at de er fri for forurenende stoffer, der kan påvirke eksperimentelle resultater. De fås i flere farver med flade eller kuppelformede hætter.
Højdepunkter Egnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
• 0,25 ml maksimal rørkapacitet når de er lukkede•
Integreret 'snap supp'-hætte
• Fås med flade eller kuppelformede kondensatorer
•
Anvendelser
• PCR
• Sample-lagring
Farlig: Ingen
opbevaringstilstand: Omgivende
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Flad hætte
Format 1.000 rør
Produkttype Rør