Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, 0,2 ml, flad hætte, blå
Artikelnummer. 10573215
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10573215 1000 rør Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10573215 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0620B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
0,2 mL individuelle rør med påsatte flade eller kuppel-snap-lukkede hætter, fås i en række forskellige farver
0,2 mL individuelle rør med integreret“ lukke” hætter er velegnede til 0,2 ml termiske cyklerblokke. De har et maksimalt volumen på 0,25 ml, når de er lukket. Disse individuelle rør har et tyndvægget design og er lavet af ny polypropylen. Rørene er renrumsproducerede, hvilket sikrer, at de er fri for forurenende stoffer, der kan påvirke eksperimentelle resultater. De fås i flere farver med flade eller kuplede hætter.
De Thermo Scientific 0,2 mL individuelle rør med integreret” snap lukket“ hætter er velegnede til 0,2 ml termiske cyklerblokke. De har et maksimalt volumen på 0,25 ml, når de er lukket. Disse individuelle rør har et tyndvægget design og er lavet af ny polypropylen. Rørene er renrumsproducerede, hvilket sikrer, at de er fri for forurenende stoffer, der kan påvirke eksperimentelle resultater. De fås i flere farver med flade eller kuplede hætter.
Højdepunkter
• Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
• 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når den er lukket. Integreret '
•
snap-luk'-hætte
• Fås med flade eller kuplede hætter
Ansøgninger
• PCR
• Opbevaring af prøver
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
PCR; Opbevaring af prøver
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Blå
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Flad hætte
Format 1.000 rør
Produkttype Rør