Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11799855
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 11799855 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9510047
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere er designet til brug i dine pipetteringsteknikker med enkelt- og flerkanalspipetter.
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere er designet til at opfylde alle dine pipetteringsbehov. Vi har tilføjet funktioner med dig i tankerne: gradueringslinjer guider dig om resterende reagensvolumen, hjørne hældetude forhindrer spild, når reservoiret tømmes, og bred stabil base hjælper med at forhindre væltning.
  • Designet til flere pipetteringsapplikationer
  • Trug i et trugdesign maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude i alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Ekstra bred base tilføjer stivhed og stabilitet til reservoiret og hjælper med at undgå spild
  • 25 ml opdelt reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden side
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 100 mL
Farve hvid
Oversigt Reservoir, 100 ml, hvid
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Mængde 10
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres