Få mere at vide
SGE™ Termo/PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål
Artikelnummer. 12614925
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
23 G
25 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.47 mm
0.5 mm
0,63 mm
0.63 mm
Model-:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C 6-pak
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12614925
Brand: SGE™ 002972
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder diamantsprøjteteknologi, som resulterer i forbedret opløsningsmiddelresistens, brede temperaturområder og øget driftsjævnhed. SGE PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål bruges til CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Bredt temperaturområde op til 150 °C
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
  • 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
  • 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
  • Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
  • Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt autosampler sprøjte
Model- 10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak
Mængde 6 Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000
Tilslutningstype Fast