Få mere at vide
SGE™ Termo/PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål
Artikelnummer. 10581433
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Model-:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C
10F-C/T-5/0,47C 6-pak
10F-C/T-5/0,5C
10F-C/T-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0,47C
10F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak
25F-C/T-GT-5/0,63C
5F-C/T-5/0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (metrisk) ydre nål Model- unitSize
10581433 5μ L 23 G 0,63 mm 5F-C/T-5/0,63C Hver
15298453 10μ l 25 g 0,5 mm 10F-C/T-5/0,5C Hver
12614925 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak Hver
12927506 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak Hver
12643486 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0,47C Hver
10248770 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C Hver
10509522 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-5/0,63C Hver
12716897 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pak Hver
11903416 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pak Pakke med 6
10366672 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0,63C Hver
10327012 25μ L 23 G 0,63 mm 25F-C/T-GT-5/0,63C Hver
10474872 100μ l 23 G 0,63 mm 100F-C/T-GT-5/0,63C Hver
12 options
Artikelnummer. 10581433
Brand: SGE™ 001981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder diamantsprøjteteknologi, som resulterer i forbedret opløsningsmiddelresistens, brede temperaturområder og øget driftsjævnhed. SGE PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål bruges til CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Bredt temperaturområde op til 150 °C
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
  • 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
  • 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
  • Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
  • Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-C/T-5/0,63C
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus
Tilslutningstype Fast