Få mere at vide
SGE™ Termo/PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål
Artikelnummer. 10366672
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Model-:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C
10F-C/T-5/0,47C 6-pak
10F-C/T-5/0,5C
10F-C/T-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0,47C
10F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak
25F-C/T-GT-5/0,63C
5F-C/T-5/0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (metrisk) ydre nål Model- Pakningsstørrelse
10366672 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0,63C Hver
10581433 5μ L 23 G 0,63 mm 5F-C/T-5/0,63C Hver
15298453 10μ l 25 g 0,5 mm 10F-C/T-5/0,5C Hver
12614925 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak Hver
12927506 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak Hver
12643486 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0,47C Hver
10248770 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C Hver
10509522 10μ l 23 G 0,63 mm 10F-C/T-5/0,63C Hver
12716897 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pak Hver
11903416 10μ l 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pak Pakke med 6
10327012 25μ L 23 G 0,63 mm 25F-C/T-GT-5/0,63C Hver
10474872 100μ l 23 G 0,63 mm 100F-C/T-GT-5/0,63C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10366672 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 002987
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Indeholder diamantsprøjteteknologi, som resulterer i forbedret opløsningsmiddelresistens, brede temperaturområder og øget driftsjævnhed. SGE PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål bruges til CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Bredt temperaturområde op til 150 °C
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
  • 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
  • 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
  • Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
  • Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt autosampler sprøjte
Model- 10F-C/T-GT-5/0,63C
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000
Tilslutningstype Fast