Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Thermo Hygrometer
Artikelnummer. 15370300
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +60 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
15370300 -10 °C til +60 °C
1 options
Artikelnummer. 15370300 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 50205002
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 10 til 99 %
Opløsning 0.001
Nøjagtighed ±3,5 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Temperatur nøjagtighed ±0,8 °C
Display Type Digital
Temperaturopløsning 0,1 °C
Vægt (metrisk) 122 g