Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. p-4530729 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderer:
Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Uden låg og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11880933
Brand: Thermo Scientific™ 2122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med disse beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere lavet af borosilikat.
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med de lette Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere af borosilikat og er perfekte til daglig brug ved kryogen opbevaring.
Rustfrit stål:
  • Holdbart, korrosionsbestandigt ydre i rustfrit stål
  • Bærehåndtag og ventileret sikkert låg (delnummer 2122, 2123, 2124)
Lav, bred åbning:
  • Ideel til brug som kuldefælde
  • Praktisk fadformet design, som er perfekt til bordbrug med knust is og tøris/alkohol
  • Kappe i rustfrit stål og polstret base til problemfri brug i årevis
  • Uden låg og håndtag (delnummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Benchtop LN2 Container
Kapacitet (metrisk) 1 l
Udvendig finish Stainless Steel
Stil Benchtop
Inkluderer Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Højde (metrisk) Udvendig 225 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 85 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 6 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.7 kg