Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. 13478129 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderer:
Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Uden låg og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
13478129 1,9 l Uden låg og håndtag Hver
11880933 1 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11868003 2 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11878003 4,5 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
13488119 1 l Uden låg og håndtag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13478129 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2130
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med disse beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere lavet af borosilikat.
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med de lette Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere af borosilikat og er perfekte til daglig brug ved kryogen opbevaring.
Rustfrit stål:
  • Holdbart, korrosionsbestandigt ydre i rustfrit stål
  • Bærehåndtag og udluftet sikkert låg
Lav, bred åbning:
  • Ideel til brug som kuldefælde
  • Praktisk fadformet design, som er perfekt til bordbrug med knust is og tøris/alkohol
  • Kappe i rustfrit stål og polstret base til problemfri brug i årevis
Bred åbning af plastik:
  • Lave omkostninger, høj effektivitet
  • Robust, stødabsorberende plastikyderside med bærehåndtag
  • Push-fit isoleret låg, ventileret for at forhindre trykopbygning
Emaljeret stål:
  • Sikker opbevaring af flydende gasser
  • Polstret bund
  • Modellerne 2118-2121 har isolerede låg og sammenklappelige bærehåndtag
  • Ideel til brug som kuldefælde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,9 l
Udvendig finish Rustfrit stål
Stil Til bordet
Inkluderer Uden låg og håndtag
Højde (metrisk) Udvendig 135 mm
Diameter (metrisk) 186 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 155 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg