Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. 11880933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderer:
Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Uden låg og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11880933 1 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11868003 2 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
11878003 4,5 l Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg Hver
13488119 1 l Uden låg og håndtag Hver
13478129 1,9 l - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.10 DKK
    3805.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 360.01 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med disse beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere lavet af borosilikat.
Maksimer kølevæsketilbageholdelsen med de lette Thermo Scientific™ Termo-Flask™ beholdere til flydende nitrogen, som indeholder indre beholdere af borosilikat og er perfekte til daglig brug ved kryogen opbevaring.
Rustfrit stål:
  • Holdbart, korrosionsbestandigt ydre i rustfrit stål
  • Bærehåndtag og ventileret sikkert låg (delnummer 2122, 2123, 2124)
Lav, bred åbning:
  • Ideel til brug som kuldefælde
  • Praktisk fadformet design, som er perfekt til bordbrug med knust is og tøris/alkohol
  • Kappe i rustfrit stål og polstret base til problemfri brug i årevis
  • Uden låg og håndtag (delnummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2-beholder til bordet
Kapacitet (metrisk) 1 l
Udvendig finish Rustfrit stål
Stil Til bordet
Inkluderer Bærehåndtag, ventileret, sikkert låg
Højde (metrisk) Udvendig 225 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 85 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 6 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.7 kg